Få mere at vide
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Thiol Reaktiv Tb Chelat
Mængde:
1 mg
10μ g
100μ g
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
Beskrivelse
- Som en del af LanthaScreen™ TR-FRET værktøjskasse med assay reagenser, LanthaScreen™ Thiol Reactive Tb Chelate-mærkningsreagens er tilgængelig til analyseudvikling
- Den thiol-reaktive maleimidgruppe kan konjugeres til praktisk talt ethvert peptid eller protein, der indeholder en eller flere tilgængelige thioldele, såsom thiolgruppen fundet på en cysteinrest
- Energioverførsel fra terbiumdonoren til en passende acceptor såsom fluorescein detekteres let ved at overvåge en stigning i acceptorfluorescensintensiteten
- Se brugervejledningen for en applikationsbaseret protokol for cysteinholdige peptider eller proteiner
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 mg |
| Produkttype | Thiol Reaktiv Tb Chelat |
| Indhold og opbevaring | LanthaScreen™ TR-FRET-mærkningsreagenser leveres lyofiliseret. Opbevares ved -20 °C, tørret og beskyttet mod lys. Efter rekonstituering skal terbiumlanthanidchelater opbevares på is og bruges inden for samme dag. |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Produktlinje | LanthaScreen |