Få mere at vide
Invitrogen™ LanthaScreen™ Tb-Streptavidin, 1 mg/ml sæt
Mængde:
1 mg
50μ g
Pakningsstørrelse:
1mg
50µg
Beskrivelse
Som en del af LanthaScreen™ TR-FRET værktøjskasse med assay reagenser, LanthaScreen™ Tb-mærket streptavidin er et generisk reagens, der kan bruges til nemt at mærke biotinylerede biomolekyler med terbium til brug i TR-FRET-assays. Selvom terbiumchelatdonoren kan bindes direkte til et biomolekyle, såsom et protein eller peptid, kan det Tb-mærkede streptavidin være indirekte bundet til et målmolekyle gennem en biotin-medieret association med Tb-mærket streptavidin.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Konjugeret | Tb (terbium) |
| Mængde | 50μ g |
| Indhold og opbevaring | LanthaScreen™ Tb-Streptavidin leveres med 1 mg/ml og indeholder streptavidin i HEPES bufret saltvand, 400μ l af det fluorescein-mærkede, biotinylerede peptid til brug som en positiv kontrol og 100 ml TR-FRET-fortyndingsbuffer. Opbevar komponenter som angivet i produktets analysecertifikat (-20 °C eller +20-30 °C). |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Form | Væske |
| Produktlinje | LanthaScreen |
| Produkttype | Streptavidinkonjugat (fluorescerende) |
| Etiket eller farvestof | Tb (terbium) |