Få mere at vide
Invitrogen™ LanthaScreen™ Tb-Streptavidin, 1 mg/ml sæt
Artikelnummer. 11593607
Mængde:
1 mg
50μ g
Pakningsstørrelse:
1mg
50µg
Artikelnummer. 11593607
Brand: Invitrogen™ PV3965
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
LanthaScreen™ Tb-Streptavidin, 1 mg/ml sæt
Som en del af LanthaScreen™ TR-FRET værktøjskasse med assay reagenser, LanthaScreen™ Tb-mærket streptavidin er et generisk reagens, der kan bruges til nemt at mærke biotinylerede biomolekyler med terbium til brug i TR-FRET-assays. Selvom terbiumchelatdonoren kan bindes direkte til et biomolekyle, såsom et protein eller peptid, kan det Tb-mærkede streptavidin være indirekte bundet til et målmolekyle gennem en biotin-medieret association med Tb-mærket streptavidin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 1 mg/mL
Konjugeret Tb (terbium)
Mængde 50μ g
Indhold og opbevaring LanthaScreen™ Tb-Streptavidin leveres med 1 mg/ml og indeholder streptavidin i HEPES bufret saltvand, 400μ l af det fluorescein-mærkede, biotinylerede peptid til brug som en positiv kontrol og 100 ml TR-FRET-fortyndingsbuffer. Opbevar komponenter som angivet i produktets analysecertifikat (-20 °C eller +20-30 °C).
Forsendelsestilstand Tøris
Form Væske
Produktlinje LanthaScreen
Produkttype Streptavidinkonjugat (fluorescerende)
Etiket eller farvestof Tb (terbium)