Få mere at vide
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Tb-pATF2 (pSer71) Antibody Kit
LanthaScreen™ Tb-pATF2 (pSer71) Antibody Kit
30930.00 DKK - 136000.00 DKK
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
11525046
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
PV4451
25 μg
30930.00 DKK
25µg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
10175772
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
PV4452
1 mg
136000.00 DKK
1mg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
A member of the leucine zipper family of DNA binding proteins, ATF2 (activating transcription factor 2) is phosphorylated at Ser71 by members of the JNK and p38 families of kinases.
For use with the GFP-ATF2 physiological protein substrate (PV4445) to evaluate inhibitors in medium to high throughput screening applications.
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater