Få mere at vide
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Tb-p-c-jun (pSer73) Antibody
For use in combination with the GFP-c-Jun physiological protein substrate (PV4446) to evaluate inhibitors in medium to high throughput screening applications.
31510.00 DKK - 154400.00 DKK
Tekniske data
Konjugeret Tb (Terbium)/Lanthanide Chelates
Excitation/Emission 340/490, 520
Produktlinje LanthaScreen
Reaktivitet Human
Udlæsning End Point
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
10073854
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
PV4449
25 μg
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
10155164
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
PV4450
1 mg
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
Beskrivelse
Beskrivelse
  • A part of the activating protein-1 (AP-1) transcription factor, c-Jun is phosphorylated at Ser73 by members of the JNK family
  • For use in combination with the GFP-c-Jun physiological protein substrate (PV4446) to evaluate inhibitors in medium to high throughput screening applications
Tekniske data
Tekniske data
Tb (Terbium)/Lanthanide Chelates
LanthaScreen
End Point
Ser/Thr Kinases
340/490, 520
Human
Dry Ice
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater