Få mere at vide
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Tb-anti-ERK2 [pThr185/pTyr187] Antibody
A part of the MAPK Pathway, ERK2 is phosphorylated at Thr185 and Tyr187 by the mitogen-activated protein kinase kinases 2 (MAP2K2).
31910.00 DKK - 178100.00 DKK
Tekniske data
Konjugeret Tb (Terbium)/Lanthanide Chelates
Excitation/Emission 340/490, 520
Produktlinje LanthaScreen
Reaktivitet Human
Udlæsning End Point
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
10053904
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
PV5209
25 μg
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
10637985
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
PV5210
1 mg
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
Beskrivelse
Beskrivelse
  • A part of the MAPK Pathway, ERK2 is phosphorylated at Thr185 and Tyr187 by the mitogen-activated protein kinase kinases 2 (MAP2K2)
  • For use in combination with the LanthaScreen™ ERK2 A375 cell line (K1798) to evaluate inhibitors in medium to high throughput screening applications
Tekniske data
Tekniske data
Tb (Terbium)/Lanthanide Chelates
LanthaScreen
End Point
Ser/Thr Kinases, Tyrosine Kinases
340/490, 520
Human
Dry Ice
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater