Få mere at vide
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Tb-anti-AKT [pSer473] Antibody Kit
LanthaScreen™ Tb-labeled phospho-specific antibodies allow for the detection of intracellular post-translational modifications of specific target proteins.
24060.00 DKK - 158000.00 DKK
Tekniske data
Konjugeret Tb (Terbium)/Lanthanide Chelates
Koncentration 0.5 mg/mL
Til brug med (udstyr) Microplate Reader
Form Liquid
Værtsarter Rabbit
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
10083013
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
PV5267
25 μg
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
10594624
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
PV5268
1 mg
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
Beskrivelse
Beskrivelse
  • LanthaScreen™ Tb-labeled phospho-specific antibodies allow for the detection of intracellular post-translational modifications of specific target proteins
  • To facilitate in-house kinase assay configuration and screening, we have developed a selection of Tb-labeled phospho-specific antibodies
  • These antibodies may be accessed in small scale and screening quantities
Tekniske data
Tekniske data
Tb (Terbium)/Lanthanide Chelates
Microplate Reader
Rabbit
Dry Ice
0.5 mg/mL
Liquid
Human
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater