Få mere at vide
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ STAT5 TF-1 cellelinje
Artikelnummer. 10583284
Mængde:
1 hætteglas
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10583284
Brand: Thermo Scientific™ K1598
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
LanthaScreen™ GFP Cellular Assays muliggør analyse af post-translationelle modifikationer for en række målproteiner i en levende cellekontekst.
LanthaScreen™ GFP Cellular Assays muliggør analyse af post-translationelle modifikationer for en række målproteiner i en levende cellekontekst. I hæmatopoeitiske celler spiller JAK2/STAT5-signalvejen en væsentlig rolle i blodcelledannelse som reaktion på cytokiner såsom GM-CSF, IL-3 og EPO. På denne vej resulterer binding af disse cytokiner til deres respektive celleoverfladereceptorer i aktiveringen af JAK2, som igen phospho-aktiverer STAT5-proteiner ved specifikke tyrosinrester (Tyr-694/699).
LanthaScreen™ -STAT5 TF-1 er en human hæmatopoeitisk cellelinje, som konstitutivt udtrykker GFP-STAT5 fusionsproteiner. JAK2/STAT5-signalvejen er kendt for at være funktionelt intakt i denne cellelinje, derfor tjener GFP-STAT5-fusionsproteinet som et substrat for den inducerbare phosphorylering af JAK2. Ved hjælp af denne cellelinje er der udviklet et homogent immunassay, hvor phosphoryleringstilstanden af GFP-STAT5 påvises i cellelysater ved hjælp af en LanthaScreen™ Terbium-anti-mus og anti-phospho STAT5 [pTyr694/699] antistofpar, i en tidsopløst FRET (TR-FRET) udlæsning. GFP-STAT5 Lentivirus blev transduceret til TF-1-celler efterfulgt af selektion med Blasticidin.
Denne cellelinje er en klonal population isoleret ved flowcytometri under anvendelse af GFP-fluorescens som sorteringsmarkør og er blevet screenet for den konstitutive ekspression af GFP-STAT5-fusionsprotein. Ved hjælp af et lytisk TR-FRET-immunassay valideres denne cellelinje for EC50 og Z' under optimerede betingelser ved anvendelse af GM-CSF som en agonist til JAK2-medieret GFP-STAT5-phosphorylering. Dette assay er også blevet testet for assay-ydeevne under variable eksperimentelle betingelser, herunder celleudpladningstæthed, stimuleringstid, DMSO-tolerance og lysis/ækvilibreringstid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Alternative agonister IL-3, EPO
Antagonister JAK inhibitor
Assay Entry Cellebaseret terbiumphospho-specifik aktivitet (stabil)
Celletilstand Opdeling af celler
Indhold og opbevaring LanthaScreen™ STAT5 TF-1-celler sendes på tøris. Opbevares i flydende nitrogen umiddelbart efter modtagelsen, eller optø til øjeblikkelig brug.
Oversigt LanthaScreen™ STAT5 TF-1 Cell Line, 1Vial, Fluorescent Detection Method, Kinases, Signaling Pathway Druggable Target, LanthaScreen™ System, End Point Readout, Liquid nitrogen Storage
Detektionsmetode Fluorescens
Til brug med (applikation) Pharma and biopharma, drug discovery and development, target and lead identification and validation, kinase biology, kinase pathway analysis, pathway biology, cellular pathway analysis assays, cellSensor™ cellular pathway assays
Gen symbol STAT5A
Optimal respons GM-CSF (EC50 = 0,33 ng/ml)
Primær agonist GM-CSF
Produktlinje LanthaScreen
Mængde 1 hætteglas
Udlæsning TR-FRET
Reporter Gene GFP (EmGFP)
Prøvetype TF-1
Målindgang STAT5
Type Cellelinje
Cellelinje TF-1
Systemtype LanthaScreen™
Drugable mål Signalvej