Få mere at vide
Invitrogen™ LanthaScreen™ Eu-Streptavidin
Artikelnummer. 10030548
Mængde:
1 mg
25μ g
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10030548
Brand: Invitrogen™ PV6025
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
LanthaScreen™ Eu-Streptavidin
Europium-Streptavidin er et generelt reagens til brug i assayudvikling og binder til biotinyleret peptid eller fysiologiske proteinsubstrater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration Se Analysecertifikatet
Konjugeret Alexa Fluor 647, Europium
Oversigt LanthaScreen™ Eu-Streptavidin, 1mg, 0.25mg/mL Concentration, Frozen, 55kDa Molecular Weight, Alexa Fluor™ 647, Europium Dye, Store at –20°C, 340/615, 665nm Excitation/Emission Wavelength, Used For Target & Lead Identification & Validation
Molekylvægt (g/mol) 55kDa
Mængde 1 mg
Opbevaringsbuffer 10mM HEPES (pH 7.5), 137mM NaCl and 2.7mM KCl (HEPES buffered saline)
Indhold og opbevaring Europium-mærket Streptavidin i HEPES-bufret saltvand. Opbevares ved -20 °C.
Excitation/Emission 340/615, 665 nm
Forsendelsestilstand Tøris
Form Væske
Produktlinje LanthaScreen
Til brug med (applikation) Pharma and biopharma, target and lead identification and validation
Buffer 10mM HEPES (pH 7.5), 137mM NaCl and 2.7mM KCl (HEPES buffered saline)
Produkttype Streptavidinkonjugat (fluorescerende)
Etiket eller farvestof Alexa Fluor 647, Europa