Få mere at vide
Invitrogen™ LanthaScreen™ Eu-Streptavidin
Mængde:
1 mg
25μ g
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Europium-Streptavidin er et generelt reagens til brug i assayudvikling og binder til biotinyleret peptid eller fysiologiske proteinsubstrater.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | Se Analysecertifikatet |
| Konjugeret | Alexa Fluor 647, Europium |
| Mængde | 25μ g |
| Indhold og opbevaring | Europium-mærket Streptavidin i HEPES-bufret saltvand. Opbevares ved -20 °C. |
| Assay Entry | Biokemisk binding/kinetik |
| Excitation/Emission | 340/615, 665 nm |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Målindgang | ABL1 G250E, STK16, ZAP70, MAP2K1 S218D S222D, MAPK8, CAMK2B, CHEK1, STK33, IGFR1, BLK, LYNA, NEK2, CHUK, MAPKAPK5, MAP3K7/MAP3K7IP1, DAPK2K2, MAP2K2, M PIK3CG, ABL1 E255K, BMX, MAP4K2, MAPK9, CAMK1D, CHEK2, PIM1, STK22D, CSNK1G2, EPHA3, EPHB4, LCK, YES1, MET, PRKCI, WNK3, ABL1, ABL2, FGFR3, VGFRA, 60B4, 3 CDC42BPA, CDK1, CDK8, CDK9/Cyclin K, LYNB, CDC42BPB, CDK2, CDK7, PDGFRB, MET M1250T, RPS6KA1, LIMK1, MAP2K2, PIK3CA/PIK3R1, MAP2K6 S207E K21ABLE, S21 ABLE, S21 ABLE, Y21A T670I, RPS6KA2, PAK7, IRAK4, CSK |
| Form | Væske |
| Produktlinje | LanthaScreen |
| Vis mere |