Få mere at vide
Invitrogen™ LanthaScreen™ Eu-Streptavidin
Artikelnummer. 10630910
Mængde:
1 mg
25μ g
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10630910
Brand: Invitrogen™ PV5899
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
LanthaScreen™ Eu-Streptavidin
Europium-Streptavidin er et generelt reagens til brug i assayudvikling og binder til biotinyleret peptid eller fysiologiske proteinsubstrater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration Se Analysecertifikatet
Konjugeret Alexa Fluor 647, Europium
Mængde 25μ g
Indhold og opbevaring Europium-mærket Streptavidin i HEPES-bufret saltvand. Opbevares ved -20 °C.
Assay Entry Biokemisk binding/kinetik
Excitation/Emission 340/615, 665 nm
Forsendelsestilstand Tøris
Målindgang ABL1 G250E, STK16, ZAP70, MAP2K1 S218D S222D, MAPK8, CAMK2B, CHEK1, STK33, IGFR1, BLK, LYNA, NEK2, CHUK, MAPKAPK5, MAP3K7/MAP3K7IP1, DAPK2K2, MAP2K2, M PIK3CG, ABL1 E255K, BMX, MAP4K2, MAPK9, CAMK1D, CHEK2, PIM1, STK22D, CSNK1G2, EPHA3, EPHB4, LCK, YES1, MET, PRKCI, WNK3, ABL1, ABL2, FGFR3, VGFRA, 60B4, 3 CDC42BPA, CDK1, CDK8, CDK9/Cyclin K, LYNB, CDC42BPB, CDK2, CDK7, PDGFRB, MET M1250T, RPS6KA1, LIMK1, MAP2K2, PIK3CA/PIK3R1, MAP2K6 S207E K21ABLE, S21 ABLE, S21 ABLE, Y21A T670I, RPS6KA2, PAK7, IRAK4, CSK
Form Væske
Produktlinje LanthaScreen
Produkttype Streptavidinkonjugat (fluorescerende)
Etiket eller farvestof Alexa Fluor 647, Europa