Få mere at vide
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Eu-PY20 Antibody Kit
LanthaScreen™ Eu-PY20 Antibody Kit
8990.00 DKK - 79800.00 DKK
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
10013954
|
Thermo Scientific™
PV5692 |
25 μg |
8990.00 DKK
25µg |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
|
10003624
|
Thermo Scientific™
PV5696 |
1 mg |
79800.00 DKK
1mg |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
A general reagent to monitor tyrosine kinase activity, the PY20 antibody binds to phosphorylated tyrosines within a peptide or physiological protein substrate. For use in combination with AlexaFluor 647-poly-GT (PV5693) to evaluate inhibitors in medium to high throughput screening applications.For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.