Få mere at vide
Invitrogen™ LanthaScreen™ Elite Tb-anti-HIS Antibody
LanthaScreen Elite Terbium-labeled anti-His-tag antibodies are used to indirectly label proteins tagged with 6XHis.
9130.00 DKK - 119100.00 DKK
Tekniske data
Excitation/Emission 340/490, 520 nm
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
10476768
Dokumentvisning
Invitrogen™
PV5863
25 μg
9130.00 DKK
25µg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
10326318
Dokumentvisning
Invitrogen™
PV5895
1 mg
119100.00 DKK
1mg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
LanthaScreen Elite Terbium-labeled anti-His-tag antibodies are used to indirectly label proteins tagged with 6XHis. This can be advantageous when working with partially purified protein, or in cases in which direct labeling of the protein using amine-reactive Tb chelates negatively impacts protein activity. The Elite Tb-anti-HIS-tag antibody is a specialized antibody with a broader HIS-tag binding performance than our traditional Tb-anti-HIS-tag antibody.
Tekniske data
Tekniske data
340/490, 520 nm
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater