Få mere at vide
Invitrogen™ LanthaScreen™ Cellulær assay-lysebuffer (6X)
Artikelnummer. 10131380
Skift visning
Mængde:
6 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10131380 6 mL Hver
1 options
Artikelnummer. 10131380 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A12891
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
LanthaScreen™ 6X Cellular Assay Lysis buffer er specielt formuleret til brug med LanthaScreen™ Cellulære analyser.
LanthaScreen™ 6X Cellular Assay Lysis buffer er specielt formuleret til brug med LanthaScreen™ cellulære assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cellular Assay Lysis Buffer
Mængde 6 mL
Produkttype Lyseringsbuffer
Oversigt LanthaScreen™ Cellular Assay Lysis Buffer, 6mL, Liquid, 6X Concentration, 4°C Storage, For use with Pharma and Biopharma, Target and Lead Identification and Validation, LanthaScreen™ Nuclear Receptor Cofactor Interaction Assays
Volumen (metrisk) 6 mL
Koncentration 6X
Til brug med (applikation) Pharma and biopharma, target and lead identification and validation
Til brug med (udstyr) LanthaScreen Cellular Assays
Fysisk form Liquid
Indhold og opbevaring LanthaScreen™ 6X Cellular Assay Lysisbuffer sendes og opbevares ved 4 °C.
Assay Entry Cellebaseret terbiumphospho-specifik aktivitet (stabil)
Målindgang ATF2, c-Jun, ERK2, IGF-1R, IkB alpha, AKT1, PRAS40, STAT1, STAT3, STAT5, PDCD4
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is
Produktlinje LanthaScreen
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.