Få mere at vide
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Cellulær analyse Lysis Buffer
Artikelnummer. 10585865
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
10585865 100 mL Hver
1 options
Artikelnummer. 10585865 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. PV5598
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
LanthaScreen™ Cellular Assay Lysis buffer er specielt formuleret til brug med LanthaScreen™ Cellulære analyser.
LanthaScreen™ Cellular Assay Lysis buffer er specielt formuleret til brug med LanthaScreen™ Cellulære analyser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cell Lysis Buffer
Mængde 100 mL
Produkttype Lyseringsbuffer
Oversigt LanthaScreen™ Cellular Assay Lysis Buffer, 100mL, Liquid, Store at 4°C, Cell Lysis Buffer, Used For Pharma & Biopharma, Target & Lead Identification & Validation
Volumen (metrisk) 100 mL
Koncentration 20 mM (Tris HCl), 150 mM (NaCl), 500 mM (NaF), 5 mM (EDTA) and 1% (NP-40)
Til brug med (applikation) Pharma and biopharma, target and lead identification and validation, drug discovery and development, kinase biology, kinase pathway analysis, pathway biology, cellular pathway analysis assays, other cellular pathway assay products
Fysisk form Liquid
Indhold og opbevaring LanthaScreen™ Cellular Assay Lysisbuffer sendes og opbevares ved 4 °C.
Buffer Cellelysebuffer
Formulering 20mM Tris HCl (pH 7.5), 150mM NaCl, 500mM NaF, 5mM EDTA, and 1% NP-40
Forsendelsestilstand Våd is
Produktlinje LanthaScreen