Få mere at vide
Invitrogen™ LanthaScreen™ Amin reaktivt Tb Chelat
Beskrivelse
Som en del af LanthaScreen™ TR-FRET værktøjskasse med assay reagenser, LanthaScreen™ Amine Reactive Tb Chelate-mærkningsreagens er tilgængelig til analyseudvikling. Den aminreaktive isothiocyanatgruppe konjugerer til praktisk talt ethvert peptid eller protein, der indeholder en eller flere tilgængelige amindele, såsom amingruppen fundet på en lysinrest eller en umodificeret N-terminal amingruppe i et peptid eller protein. Amin-modificerede DNA-oligonukleotider kan også mærkes. Energioverførsel fra terbiumdonoren til en passende acceptor, såsom fluorescein, detekteres let ved at overvåge en stigning i acceptorfluorescensintensitet. Se brugervejledningen for applikationsbaserede protokoller til mærkning af peptider, der indeholder frie aminogrupper, aminmodificerede oligonukleotider og IgG-antistoffer.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | LanthaScreen™ Amine Reactive Tb Chelate, 10μg, 1050.88g/mol Molecular Weight, ≥90% by HPLC Purity, Store at –20°C, Used For Pharma and Biopharma, Target and Lead Identification and Validation |
| Til brug med (applikation) | Drug discovery & development, target & lead identification & validation, TR-FRET assay development |
| Mængde | 10μ g |
| Produkttype | Amin reaktivt Tb Chelat |
| Sættets indhold | LanthaScreen™ TR-FRET labeling reagents are provided lyophilized |
| Molekylvægt (g/mol) | 1050.88g/mol |
| Renhed | ≥90% by HPLC |
| Indhold og opbevaring | LanthaScreen™ TR-FRET-mærkningsreagenser leveres lyofiliseret. Opbevares ved -20 °C, tørret og beskyttet mod lys. Efter rekonstituering skal terbiumlanthanidchelater opbevares på is og bruges inden for samme dag. |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Produktlinje | LanthaScreen |