Få mere at vide
Lanthanumtrifluormethansulfonat, vandfri, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11365475
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11365475 25 g 25g
11355475 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11365475 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19657.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 52093-26-2 | C3F9LaO9S3 | 586.095 g/mol
Lanthanumtrifluormethansulfonat bruges i Aldol-reaktionen af silylenolethere med aldehyder. Det er en effektiv katalysator for Baylis-Hillman-reaktionen. Det katalyserer også Michael-tilsætninger til methylvinylketon i vand.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Lanthanumtrifluormethansulfonat bruges i Aldol-reaktionen af silylenolethere med aldehyder. Det er en effektiv katalysator for Baylis-Hillman-reaktionen. Det katalyserer også Michael-tilsætninger til methylvinylketon i vand.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt forseglet. Opbevares køligt og tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med baser. Det er hygroskopisk i naturen. Opbevares under tør inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52093-26-2
Molekylær formel C3F9LaO9S3
Molekylvægt (g/mol) 586.095
MDL nummer MFCD00077560
InChI nøgle WGJJZRVGLPOKQT-UHFFFAOYSA-K
Synonym lanthanum iii trifluoromethanesulfonate, lanthanum triflate, lanthanum trifluoromethanesulfonate, la otf 3, lanthanum iii triflate, lanthanum tris trifluoromethanesulfonate, lanthanum 3+ tritriflate, lanthanum 3+ ; trifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid lanthanum salt, tris trifluoromethanesulfonato lanthanum
PubChem CID 2733938
IUPAC navn lanthan(3+);trifluormethansulfonat
SMIL C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[La+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanthanum trifluoromethanesulfonate
Navn note anhydrous
Lineær formel (CF3SO3)3La
Mængde 25 g
FN nummer UN3261
Beilstein 9009103
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 586.1
Procent renhed 99%