Få mere at vide
Lanthanstandard: La @ 5000 μg/g i kulbrinteolie, VHG™
Beskrivelse
Lanthanstandard: La @ 5000 μg/g i kulbrinteolie
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lanthanum |
| CAS | 7439-91-0 |
| Metoder | ICP/XRF/RDE |
| Analyt- eller komponentnavne | Lanthanum |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | La |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | La |
| InChI formel | InChI=1S/La |
| SMIL | [La] |
| Vis mere |