Få mere at vide
Lanthanstandard: La @ 5000 μg/g i kulbrinteolie, VHG™
Artikelnummer. 17934346
Skift visning
Mængde:
50 g
200 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17934346 50 g
17941886 200 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17934346 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGOLA500050G
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Lanthanstandard: La @ 5000 μg/g i kulbrinteolie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanthanum
CAS 7439-91-0
Metoder ICP/XRF/RDE
Analyt- eller komponentnavne Lanthanum
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel La
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym La
InChI formel InChI=1S/La
SMIL [La]
IUPAC navn lanthanum
Opløsningsmiddel eller Matrix 75 cSt Mineral Oil
Molekylvægt (g/mol) 138.906
Mængde 50 g
Formel vægt 138.906 g/mol