Få mere at vide
Lanthanstandard: La @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17977769
Skift visning
Mængde:
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17977769 500 ml
17929299 50 ml
17958379 100 ml
17968879 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 17977769 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGPLAN500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Lanthanstandard: La @ 1000 μg/ml i 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanthanum
CAS 7439-91-0
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Lanthanum
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel La
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym La
InChI formel InChI=1S/La
SMIL [La]
IUPAC navn lanthanum
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Molekylvægt (g/mol) 138.906
Mængde 500 ml
Formel vægt 138,906 g/mol