Få mere at vide
Lanthanstandard: La @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17929299
Skift visning
Mængde:
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17929299 50 ml
17958379 100 ml
17968879 250 ml
17977769 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 17929299 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGPLAN50
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Lanthanstandard: La @ 1000 μg/ml i 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanthanum
CAS 7439-91-0
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Lanthanum
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel La
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym La
InChI formel InChI=1S/La
SMIL [La]
IUPAC navn lanthanum
Opløsningsmiddel eller Matrix Dilute HNO3
Molekylvægt (g/mol) 138.906
Mængde 50 ml
Formel vægt 138.906 g/mol