Få mere at vide
Lanthanstandard: La @ 1000 μg/g i kulbrinteolie, VHG™
Artikelnummer. 17991476
Skift visning
Mængde:
50 g
200 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17991476 50 g
17951886 200 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17991476 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGOLA1000A50G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Lanthanstandard: La @ 1000 μg/g i kulbrinteolie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanthanum
CAS 7439-91-0
Metoder RDE/ICP
Analyt- eller komponentnavne Lanthanum
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel La
Koncentration 1000 μg/g
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym La
InChI formel InChI=1S/La
SMIL [La]
IUPAC navn lanthanum
Opløsningsmiddel eller Matrix 75 cSt mineralolie
Molekylvægt (g/mol) 138.906
Mængde 50 g
Formel vægt 138,906 g/mol