Få mere at vide
Lanthanum rod, 6.35mm (0.25in) dia, 99.9% (REO)
Artikelnummer. p-4781953
Mængde:
10 mm
25 mm
50 mm
100 mm
Pakningsstørrelse:
100mm
10mm
25mm
50mm
Artikelnummer. 11313828
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040292.HF
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Form: Ca.0,20g/mm, støbt stang, diameter er omtrentlig
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-91-0
Molekylær formel La
Molekylvægt (g/mol) 138.91
MDL nummer MFCD00011066
InChI nøgle FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym in chloride, ion 2, lanthanum, ion la2, atom, ingot, pieces, lanthanum, pieces, 2+ ion, foil, 3n, ii cation
PubChem CID 23926
ChEBI CHEBI:33336
IUPAC navn lanthan
SMIL [La]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanthanum
Farve Sølv-Hvid
Navn note Rare Earth Oxides Content
Udseende Silvery-white rod
Mængde 10 mm
Analyseprocentområde 99.9% (REO)
Form Cast Rod