Få mere at vide
Lanthanstang, 6,35 mm (0,25 tommer) diameter, 99,9% (REO)
Artikelnummer. 11343828
Skift visning
Mængde:
10 mm
25 mm
50 mm
100 mm
Pakningsstørrelse:
100mm
10mm
25mm
50mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11343828 25 mm 25mm
11313828 10 mm 10mm
11333828 50 mm 50mm
11323828 100 mm 100mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11343828 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040292.DH
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Form: ca. 0,20 g/mm, Støbt stang, diameteren er omtrentlig | CAS: 7439-91-0 | La | 138,91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-91-0
Molekylær formel La
Molekylvægt (g/mol) 138.91
MDL nummer MFCD00011066
InChI nøgle FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym in chloride, ion 2, lanthanum, ion la2, atom, ingot, pieces, lanthanum, pieces, 2+ ion, foil, 3n, ii cation
PubChem CID 23926
ChEBI CHEBI:33336
IUPAC navn lanthan
SMIL [La]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanthanum
Farve Sølv-Hvid
Navn note Indhold af sjældne jordoxider
Udseende Sølvhvid stang
Tæthed 6,17 g/cm3 ved 20 °C
Mængde 25 mm
Emballage Mylar under argon
Analyseprocentområde 99,9% (REO)
Form Cast Rod