Få mere at vide
Lanthanstang, 6,35 mm (0,25 tommer) diameter, 99,9% (REO)
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Lanthanum |
| Farve | Sølv-Hvid |
| Navn note | Indhold af sjældne jordoxider |
| Udseende | Sølvhvid stang |
| Mængde | 100 mm |
| Analyseprocentområde | 99,9% (REO) |
| Form | Cast Rod |