Få mere at vide
Lanthanstang, 6,35 mm (0,25 tommer) diameter, 99,9% (REO)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lanthanum |
| Farve | Sølv-Hvid |
| Navn note | Rare Earth Oxides Content |
| Udseende | Silvery-white rod |
| Mængde | 10 mm |
| Analyseprocentområde | 99.9% (REO) |
| Form | Cast Rod |