Få mere at vide
Lanthanum rod, 12.7mm (0.5in) dia, 99.9% (metals basis excluding Ta)
Artikelnummer. p-7051020
Mængde:
10 mm
25 mm
50 mm
100 mm
Pakningsstørrelse:
100mm
10mm
25mm
50mm
Artikelnummer. 11383828
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040293.HF
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7439-91-0 | La | 138.91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-91-0
Molekylær formel La
Molekylvægt (g/mol) 138.91
MDL nummer MFCD00011066
InChI nøgle FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym in chloride, ion 2, lanthanum, ion la2, atom, ingot, pieces, lanthanum, pieces, 2+ ion, foil, 3n, ii cation
PubChem CID 23926
ChEBI CHEBI:33336
IUPAC navn lanthan
SMIL [La]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanthanum rod
Farve Sølv til grå
Navn note 12.7mm (0.5 in.) dia.
Mængde 10 mm
Emballage Mylar under argon
Vægt ≈0.80g/mm
Form Cast Rod
Assay Procent Noter (metalbasis ekskl. Ta)
FN nummer UN3208
Procent renhed 99.9%