Få mere at vide
Lanthanstang, 12,7 mm (0,5 tommer) diameter, 99,9% (metalbasis eksklusive Ta)
Artikelnummer. 11383828
Skift visning
Mængde:
10 mm
25 mm
50 mm
100 mm
Pakningsstørrelse:
100mm
10mm
25mm
50mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11383828 10 mm 10mm
11353828 25 mm 25mm
11373828 50 mm 50mm
11363828 100 mm 100mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11383828 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040293.HF
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7439-91-0 | La | 138,91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-91-0
Molekylær formel La
Molekylvægt (g/mol) 138.91
MDL nummer MFCD00011066
InChI nøgle FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym in chloride, ion 2, lanthanum, ion la2, atom, ingot, pieces, lanthanum, pieces, 2+ ion, foil, 3n, ii cation
PubChem CID 23926
ChEBI CHEBI:33336
IUPAC navn lanthan
SMIL [La]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanthanum rod
Farve Sølv til grå
Navn note 12,7 mm (0,5 tommer) diameter.
Mængde 10 mm
Emballage Mylar under argon
Vægt ≈0,80g/mm
Form Cast Rod
Assay Procent Noter (metalbasis ekskl. Ta)
FN nummer UN3208
Procent renhed 99.9%