Få mere at vide
Lanthanum powder, -40 mesh, 99.7% (REO)
Artikelnummer. p-4824769
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 15491967
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044182.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Luft og fugt
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-91-0
Molekylær formel La
Molekylvægt (g/mol) 138.91
MDL nummer MFCD00011066
InChI nøgle FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym in chloride, ion 2, lanthanum, ion la2, atom, ingot, pieces, lanthanum, pieces, 2+ ion, foil, 3n, ii cation
PubChem CID 23926
ChEBI CHEBI:33336
IUPAC navn lanthan
SMIL [La]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanthanum
Farve Grå til sølv
Udseende Gray to silver powder
Mængde 5 g
Maskestørrelse -40 Mesh
Lugt Odorless
Følsomhed Air and moisture sensitive
Analyseprocentområde 99.9% (REO)
Form Pulver