Få mere at vide
Lanthan, plasma standardløsning, Specpure™ La 1000 μg/ml
Artikelnummer. 11480370
Skift visning
Mængde:
50 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11480370 500 mL 500ml
11341449 50 mL 50ml
11351449 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480370 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013870.AP
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1312-81-8 | La2O3 i 5% HNO3
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1312-81-8 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Molekylær formel La2O3 in 5% HNO3
MDL nummer MFCD00011066
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Lanthanum
Damptryk 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Mængde 500 mL
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Nitric acid: 5.0%; Lanthanum(III) oxide: 0.12%; Water: 94.88%
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.