Få mere at vide
Lanthanum, plasma standard solution, Specpure™ La 1000μg/mL
Artikelnummer. 11351449
Mængde:
50 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
Artikelnummer. 11351449
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013870.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1312-81-8 | La2O3 in 5% HNO3
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1312-81-8, 7697-37-2, 7732-18-5
Molekylær formel La2O3 in 5% HNO3
MDL nummer MFCD00011066
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanthanum
Damptryk 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Mængde 100 mL
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Nitric acid: 5.0%; Lanthanum(III) oxide: 0.12%; Water: 94.88%