Få mere at vide
Lanthan, plasma standardløsning, Specpure™ La 1000 μg/ml
Artikelnummer. 11341449
Skift visning
Mængde:
50 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11341449 50 mL 50ml
11351449 100 mL 100ml
11480370 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11341449 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013870.AD
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1312-81-8 | La2O3 i 5% HNO3
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1312-81-8 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Molekylær formel La2O3 in 5% HNO3
MDL nummer MFCD00011066
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanthanum
Damptryk 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Mængde 50 mL
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Nitric acid: 5.0%; Lanthanum(III) oxide: 0.12%; Water: 94.88%