Få mere at vide
Lanthanum Oxide, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10487640 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10487640 100 g Plastic powder jar 100g
1 options
Artikelnummer. 10487640 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. L/0510/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kogepunkt 4200°C
Smeltepunkt 2315°C
CAS 1312-81-8
Farve White
Fysisk form Powder/Solid
Mængde 100 g
Molekylær formel La2O3
MDL nummer 11071
Formel vægt 325.82g/mol
Emballage Plastic powder jar