Få mere at vide
Lanthanum Oxide, 99.99%, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11447855 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
11447855 10 g
1 options
Artikelnummer. 11447855 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0521460410
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
High-purity grade lanthanum oxide suitable for research applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanthanum Oxide
CAS 1312-81-8
Mængde 10 g
Molekylvægt (g/mol) 325.82 g/moL
Formel vægt 325.82