Få mere at vide
Lanthannitratløsning, Solstice
Beskrivelse
Solstices højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og omfatter:
- Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
- Buffere tilgængelige som koncentrater eller klar-til-brug
- Reagenser til kompleksometri:
- Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
- Maskeringsmidler
- Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lanthanum nitrate solution |
| CAS | 10099-59-9 |
| Mængde | 1 L |
| Molekylær formel | LaN3O9 |
| Lineær formel | La(NO3)3 |
| MDL nummer | MFCD00011067 |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vægt | 324,92g/mol |
| Produktlinje | Solstice |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Lanthanum nitrate solution
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Lanthanum trinitrate