Få mere at vide
Lanthannitratopløsning EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12980444 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12980444 1000 mL 1000ml
1 options
Artikelnummer. 12980444 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. RP 110 1000
Farmakopéreagenser er beregnet til brug i farmakopétest og monografier, fremstillet under en GMP kompatibel ISO 9001 kvalitetsstyringssystem i henhold til den relevante farmakopéspecifikation, ved brug af farmakopéreagenskvalitetskomponenterne og vand, der opfylder det relevante farmakopémonografikrav for renset vand. Nogle farmakopéstandarder er også akkrediteret iflg ISO 17025 og ISO Vejledning 43.
Tekniske data
Emballage Flaske
CAS 33820-53-0
Analyt- eller komponentnavne Lanthanum chloride solution.
Renhedsgrad noter EU Ph Ref: 1114001
Molekylær formel C15H23N3O4
Koncentration 100μ g/ml
InChI nøgle NEKOXWSIMFDGMA-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCN(CCC)C1=C(C=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(C)C)[N+](=O)[O-]
Element Lanthanum Chloride
IUPAC navn 2,6-dinitro-4-propan-2-yl-N,N-dipropylanilin
Molekylvægt (g/mol) 309.366
PubChem CID 36606
Mængde 1000 mL
ChEBI CHEBI:82189
Grad Eu. Ph.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lanthanum nitrate solution. European Pharmacopoeia Ref: 1048001
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P391-Udslip opsamles.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: anthanum nitrate, hexahydrate