Få mere at vide
Lanthannitratopløsning ifølge European Pharmacopoeia (EP), Reagecon
Artikelnummer. 11414699 Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. 11414699
Brand: Reagecon 1048001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Stabilt produkt med høj renhed, udviklet og testet til anvendelser i den europæiske farmakopé (EP), herunder brug til identifikation af reaktioner af ioner og funktionelle grupper (2.3.1), og brug som reagens ved udførelse af test, der er beskrevet i flere EP-monografier.
  • European Pharmacopoeia Reagent, Solution
  • Højrent, stabilt produkt udviklet og testet til anvendelser i European Pharmacopoeia (EP).
  • Anvendelser omfatter brug i identifikationsreaktioner af ioner og funktionelle grupper (2.3.1) og brug som reagens ved udførelse af tests, der er beskrevet i flere EP-monografier.
  • Nøjagtig, stabil og reproducerbar.
  • Stabilitet er bevist (enten åbnet eller uåbnet) i dette produkts holdbarhed.
Tekniske data
Emballage HDPE flaske GL45
Fysisk form Væske
Teknik EP Testing
Mængde 1 l