Få mere at vide
Lanthannitrat frigivelsesmiddel: 1% La (fra oxid) i 5% HNO3, VHG™
Beskrivelse
Lanthannitrat frigivelsesmiddel: 1% La (fra oxid) i 5% HNO3
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lanthanum |
| CAS | 7439-91-0 |
| Metoder | AA/GFAA |
| Analyt- eller komponentnavne | Lanthanum |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | La |
| Koncentration | 1% |
| Synonym | La |
| InChI formel | InChI=1S/La |
| SMIL | [La] |
| Vis mere |