Få mere at vide
Lanthannitrat Hexahydrat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lanthanum Nitrate Hexahydrate |
| CAS | 10277-43-7 |
| Mængde | 1 g |
| Molekylær formel | La . 3NO3 . 6H2O |
| InChI formel | InChI=1S/La.3NO3.6H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;/h;;;;6*1H2/q+3;3*-1;;;;;; |
| SMIL | O.O.O.O.O.O.[La+3].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | lanthanum (3+); trinitrat; Hexahydrat |
| Molekylvægt (g/mol) | 433.01 |
| Formel vægt | 432.9332 |