Få mere at vide
Lanthanum Nitrate Hexahydrate, Supelco™
Artikelnummer. 15844550
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
15844550 100 g
1 options
MQ100 Graded - For Non-regulated Laboratory Applications
Artikelnummer. 15844550 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1053260100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
MQ100 Graded - For Non-regulated Laboratory Applications
For analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 126°C/1013 hPa (Decomposition)
Kemisk navn eller materiale Lanthanum Nitrate Hexahydrate
Smeltepunkt 69.9°C
CAS 10277-43-7
Mængde 100 g
Molekylær formel La(NO3)3 · 6 H2O
MDL nummer MFCD00149751
Synonym Lanthanum nitrate hexahydrate, Lanthanum nitrate hexahydrate
Molekylvægt (g/mol) 433.01