Få mere at vide
Lanthannikkel, REacton™, 99,9% (REO)
Artikelnummer. 11356348
Skift visning
Mængde:
50 g
5 x 50 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11356348 50 g 50g
11346348 5 x 50 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11356348 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011271.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
CAS: 12196-72-4 | LaNi5 | 432,37 g/mol
Lanthannikkel fungerer som en superledende intermetallisk fase i lanthannikkelbor-nitrid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12196-72-4
Molekylær formel LaNi5
Molekylvægt (g/mol) 432.37
MDL nummer MFCD00198177
InChI nøgle BUCVQDCWULHLJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym lanthanum nickel, lani5, lanthanum pentanickel, lanthanum, compd. with nickel 1:1, lanthanum-nickel alloy, acmc-1brhe, lanthanum nickel, reacton, lanthanum nickel powder,-100 mesh, lanthanum nickel eutectic pieces, reacton, hy-stor™ 205 lanthanum-nickel alloy
PubChem CID 14367487
IUPAC navn lanthan; nikkel
SMIL [Ni].[Ni].[Ni].[Ni].[Ni].[La]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanthanum nickel
Mængde 50 g
Lugt Lugtfri
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Form Brikker
Assay Procent Noter (REO)
FN nummer UN3178
Opløselighedsinformation Reagerer med vand ved 0 °C.
Procent renhed 99.9%
Grad Reacton
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lanthanum, compound with nickel (1:5)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Lanthanum, compoundwith nickel