Få mere at vide
Lanthanum nickel, REacton™, 99.9% (REO)
Artikelnummer. 11346348
Mængde:
50 g
5 x 50 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Artikelnummer. 11346348
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011271.90
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12196-72-4 | LaNi5 | 432.37 g/mol
Lanthannikkel fungerer som en superledende intermetallisk fase i lanthannikkelbor-nitrid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12196-72-4
Molekylær formel LaNi5
Molekylvægt (g/mol) 432.37
MDL nummer MFCD00198177
InChI nøgle BUCVQDCWULHLJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym lanthanum nickel, lani5, lanthanum pentanickel, lanthanum, compd. with nickel 1:1, lanthanum-nickel alloy, acmc-1brhe, lanthanum nickel, reacton, lanthanum nickel powder,-100 mesh, lanthanum nickel eutectic pieces, reacton, hy-stor™ 205 lanthanum-nickel alloy
PubChem CID 14367487
IUPAC navn lanthan; nikkel
SMIL [Ni].[Ni].[Ni].[Ni].[Ni].[La]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanthanum nickel
Mængde 5 x 50 g
Lugt Odorless
Følsomhed Air and moisture sensitive
Form Pieces
Assay Procent Noter (REO)
FN nummer UN3178
Opløselighedsinformation Reacts with water at 0°C.
Procent renhed 99.9%
Grad Reacton