Få mere at vide
Lanthannikkelpulver, -100 mesh, 99,5% (metalbasis)
Artikelnummer. 11369389
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11369389 5 g 5g
11359389 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11369389 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 089133.06
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 12196-72-4 | LaNi5 | 432,37 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12196-72-4
Molekylær formel LaNi5
Molekylvægt (g/mol) 432.37
MDL nummer MFCD00198177
InChI nøgle BUCVQDCWULHLJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym lanthanum nickel, lani5, lanthanum pentanickel, lanthanum, compd. with nickel 1:1, lanthanum-nickel alloy, acmc-1brhe, lanthanum nickel, reacton, lanthanum nickel powder,-100 mesh, lanthanum nickel eutectic pieces, reacton, hy-stor™ 205 lanthanum-nickel alloy
PubChem CID 14367487
IUPAC navn lanthan; nikkel
SMIL [Ni].[Ni].[Ni].[Ni].[Ni].[La]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanthanum nickel powder
Mængde 5 g
Maskestørrelse −100 Mesh
Lugt Lugtfri
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3178
Procent renhed 99.5%