Få mere at vide
Lanthanum Nickel eutectic pieces, REacton™, 99.9% (REO), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15486005
Skift visning
Mængde:
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15486005 50 g 50g
1 options
Artikelnummer. 15486005 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013399.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanthanum Nickel eutectic pieces
Smeltepunkt 480°C
Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde La:Ni; 88:12 wt%
Mængde 50 g
Følsomhed Air and moisture sensitive
Form Pieces
Assay Procent Noter (REO)
MDL nummer MFCD00198177
FN nummer UN3178
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Procent renhed 99.9%
Grad Reacton