missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Lanthanum(III) Trifluoromethanesulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lanthanum(III) Trifluoromethanesulfonate |
| CAS | 52093-26-2 |
| Molekylær formel | C3F9LaO9S3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1,1,1-Trifluoromethanesulfonic Acid Lanthanum(3+) Salt, Trifluoromethanesulfonic Acid Lanthanum(3+) Salt, Lanthanum Triflate, Lanthanum Trifluoromethanesulfonate, Lanthanum Tris(trifluoromethanesulfonate), Lanthanum(3+) Triflate, Lanthanum(3+) Trifluoromethanesulfonate, Lanthanum(III) Triflate, Tris(trifluoromethanesulfonato)lanthanum |
| InChI formel | InChI=1S/3CHF3O3S.La/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3 |
| SMIL | [O-]S(C(F)(F)F)(=O)=O.[O-]S(C(F)(F)F)(=O)=O.[O-]S(C(F)(F)F)(=O)=O.[La+3] |
| IUPAC navn | lanthanum(III) trifluoromethanesulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 586.11 |
| Formel vægt | 586.76 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?