Få mere at vide
Lanthanum(III)trifluormethansulfonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10776442 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10776442 1 g Glasflaske 1g
10606194 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10776442 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 343910010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 52093-26-2 | C3F9LaO9S3 | 586.1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52093-26-2
Molekylær formel C3F9LaO9S3
Molekylvægt (g/mol) 586.1
MDL nummer MFCD00077560
InChI nøgle WGJJZRVGLPOKQT-UHFFFAOYSA-K
Synonym lanthanum iii trifluoromethanesulfonate, lanthanum triflate, lanthanum trifluoromethanesulfonate, la otf 3, lanthanum iii triflate, lanthanum tris trifluoromethanesulfonate, lanthanum 3+ tritriflate, lanthanum 3+ ; trifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid lanthanum salt, tris trifluoromethanesulfonato lanthanum
PubChem CID 2733938
IUPAC navn lanthan(3+);trifluormethansulfonat
SMIL C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[La+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanthanum(III) trifluoromethanesulfonate
Farve Hvid til beige
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 99%
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in water
Formel vægt 586.1
Procent renhed 99%
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.7
Tæthed 1.7000g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lanthanum(III) trifluoromethanesulfonate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.