Få mere at vide
Lanthan(III) sulfid, 99% (REO)
Beskrivelse
Lanthanum(III)sulfid bruges som forløber i produktionen af galliumlanthansulfid og strontiumlathansulfid. Det bruges også i glasfremstilling. Det er dopet med andre metaller og bruges i optiske fibre. Det bruges også som optisk switching, høj effektforsyning, akusto-optiske enheder, luftledende fibre, fibersensorer og mid-IR-enheder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lanthanum(III) sulfide |
| Smeltepunkt | 2100° (støvsuger) |
| Farve | Lysegul |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 10 g |
| Lugt | Som rådne æg |
| Analyseprocentområde | 99% (REO) |
| Tæthed | 4.911 |
| Formel vægt | 374.02 |