Få mere at vide
Lanthanum(III) sulfide, 99% (REO)
Beskrivelse
Lanthanum(III)sulfid bruges som forløber i produktionen af galliumlanthansulfid og strontiumlathansulfid. Det bruges også i glasfremstilling. Det er dopet med andre metaller og bruges i optiske fibre. Det bruges også som optisk switching, høj effektforsyning, akusto-optiske enheder, luftledende fibre, fibersensorer og mid-IR-enheder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Specifikationer
| Kemisk navn eller materiale | Lanthanum(III) sulfide |
| Smeltepunkt | 2100° (vacuum) |
| Farve | Lysegul |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 2 g |
| Analyseprocentområde | 99% (REO) |
| Formel vægt | 374.02 |
| Lugt | Like rotten eggs |
| Tæthed | 4.911 |
RUO– Kun brug til forskning
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.