Få mere at vide
Lanthanum(III) sulfate hydrate, 99.9% (REO)
Artikelnummer. p-4824772
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 11374768
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043106.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 57804-25-8 | La2O12S3 | 565.98 g/mol
Anvendes som farvestof eller laboratoriereagens. Det anvendes også hovedsageligt i specialglas, fosfor, vandbehandling og katalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57804-25-8
Molekylær formel La2O12S3
Molekylvægt (g/mol) 565.98
MDL nummer MFCD00011070
InChI nøgle VQEHIYWBGOJJDM-UHFFFAOYSA-H
IUPAC navn dilanthan(3+)trisulfat
SMIL [La+3].[La+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanthanum(III) sulfate hydrate
Smeltepunkt White heat (decomposition)
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.9% (REO)
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 566.00 (anhydrous)
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.821