Få mere at vide
Lanthan(III) sulfathydrat, 99,9% (REO)
Beskrivelse
Anvendes som farvestof eller laboratoriereagens. Det anvendes også hovedsageligt i specialglas, fosfor, vandbehandling og katalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lanthanum(III) sulfate hydrate |
| Smeltepunkt | Hvid varme (nedbrydning) |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 500 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Analyseprocentområde | 99,9% (REO) |
| Tæthed | 2.821 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Vis mere |