Få mere at vide
Lanthan(III) sulfat, anhydr, 99,9% (REO)
Beskrivelse
Anvendes til atomvægtbestemmelser for lanthan. Bruges også som katalysator og i elektronik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lanthanum (III) sulfate |
| Smeltepunkt | 1150 °C (nedbrydning) |
| Navn note | Vandfri |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 250 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Tæthed | 3.60 g/mL |
| Vis mere |